Documentos Principais
MAT184122001
Matrix Scientific
4-(4-Fluoro-benzyloxy)-benzylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.27
Número MDL:
Iupac Name
{4-[(4-fluorobenzyl)oxy]phenyl}methanamine
Inchi Code
1S/C14H14FNO/c15-13-5-1-12(2-6-13)10-17-14-7-3-11(9-16)4-8-14/h1-8H,9-10,16H2
chave InChI
UAZWSEVTDFFCDM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032743.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032743.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)