Documentos Principais
MAT182086476
Matrix Scientific
4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.55
Número MDL:
p.e.
157-160
Iupac Name
4-chloro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3ClF6/c9-4-1-2-5(7(10,11)12)6(3-4)8(13,14)15/h1-3H
chave InChI
PWDDGDIIBURINF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032385.html
Boiling point
157-160
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032385.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)