Documentos Principais
MAT181739872
Matrix Scientific
4-(3-Fluorophenoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
239.68
Número MDL:
Iupac Name
4-(3-fluorophenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10FNO.ClH/c13-9-2-1-3-12(8-9)15-11-6-4-10(14)5-7-11;/h1-8H,14H2;1H
chave InChI
ZIAWJBMOYOXOLE-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022446.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022446.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)