Documentos Principais
MAT180692531
Matrix Scientific
5-Bromo-2-phenoxyaniline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
300.58
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
47-48
Iupac Name
5-bromo-2-phenoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H10BrNO.ClH/c13-9-6-7-12(11(14)8-9)15-10-4-2-1-3-5-10;/h1-8H,14H2;1H
chave InChI
ODILWJABZJOLRW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022904.html
Melting Point
47-48
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022904.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)