Documentos Principais
MAT180692525
Matrix Scientific
N-{2-[4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-N,N-diethylamine dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
349.22
Número MDL:
Iupac Name
N-{2-[4-amino-3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}-N,N-diethylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19F3N2O.2ClH/c1-3-18(4-2)7-8-19-10-5-6-12(17)11(9-10)13(14,15)16;;/h5-6,9H,3-4,7-8,17H2,1-2H3;2*1H
chave InChI
KDIMWUARKBLYGB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022563.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022563.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)