Documentos Principais
MAT161068994
Matrix Scientific
1-(1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
152.2
Número MDL:
Iupac Name
1-(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-4-10-5-8(7(3)11)6(2)9-10/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
PWZZWTOWNPHTBJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029982.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029982.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)