Documentos Principais
MAT161068961
Matrix Scientific
2-[(3-Methylbenzyl)thio]acetohydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
210.3
Número MDL:
Iupac Name
2-[(3-methylbenzyl)sulfanyl]acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2OS/c1-8-3-2-4-9(5-8)6-14-7-10(13)12-11/h2-5H,6-7,11H2,1H3,(H,12,13)
chave InChI
NCTMGRVFAJXGTQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/029949.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/029949.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)