Documentos Principais
MAT161066843
Matrix Scientific
2-(4-Isopropylphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
291.35
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-isopropylphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C19H17NO2/c1-12(2)13-7-9-14(10-8-13)18-11-16(19(21)22)15-5-3-4-6-17(15)20-18/h3-12H,1-2H3,(H,21,22)
chave InChI
JVPIOGXNTJWFNP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027831.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027831.html