Documentos Principais
MAT161065942
Matrix Scientific
Methyl 3-(tert-butylamino)propanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 3-(tert-butylamino)propanoate
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-8(2,3)9-6-5-7(10)11-4/h9H,5-6H2,1-4H3
chave InChI
CIBNTQBXUHZSEB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026837.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026837.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)