Documentos Principais
MAT158503382
Matrix Scientific
2-Ethoxyacetohydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
118.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-ethoxyacetohydrazide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2/c1-2-8-3-4(7)6-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
chave InChI
NBPLLPBYZXYAMN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026039.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026039.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)