Documentos Principais
MAT128014501
Matrix Scientific
3-Chloro-4-(4-methylphenoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
270.16
Número MDL:
pf
172-175
Iupac Name
3-chloro-4-(4-methylphenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12ClNO.ClH/c1-9-2-5-11(6-3-9)16-13-7-4-10(15)8-12(13)14;/h2-8H,15H2,1H3;1H
chave InChI
HDXWSSOKNCIICK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022400.html
Melting Point
172-175
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022400.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)