Documentos Principais
MAT113930511
Matrix Scientific
5-Oxo-5-[3-oxo-2-(2-oxo-2-propoxyethyl)-1-piperazinyl]pentanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
314.34
Número MDL:
Iupac Name
5-oxo-5-[3-oxo-2-(2-oxo-2-propoxyethyl)-1-piperazinyl]pentanoic acid
Inchi Code
1S/C14H22N2O6/c1-2-8-22-13(20)9-10-14(21)15-6-7-16(10)11(17)4-3-5-12(18)19/h10H,2-9H2,1H3,(H,15,21)(H,18,19)
chave InChI
LEJQKBWHZBPLPW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024018.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024018.html