Documentos Principais
MAT113929827
Matrix Scientific
4-(4-Methoxy-3-methylphenyl)piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(4-methoxy-3-methylphenyl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-10-9-12(3-4-13(10)15-2)11-5-7-14-8-6-11/h3-4,9,11,14H,5-8H2,1-2H3
chave InChI
LFSVHCZJBFRGKH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021775.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021775.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)