Documentos Principais
MAT113927787
Matrix Scientific
Diethyl 4-fluoroheptanedioate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
234.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
p.e.
86-87/0.6mm
Iupac Name
diethyl 4-fluoroheptanedioate
Inchi Code
1S/C11H19FO4/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
PWWKGLGZUBWLQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023752.html
Boiling point
86-87/0.6mm
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023752.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)