Documentos Principais
MAT091970537
Matrix Scientific
3-[(Tetrahydro-2-furanylmethoxy)methyl]piperidinehydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.75
Número MDL:
Iupac Name
3-[(tetrahydro-2-furanylmethoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO2.ClH/c1-3-10(7-12-5-1)8-13-9-11-4-2-6-14-11;/h10-12H,1-9H2;1H
chave InChI
YTVWDOWKGSCDLO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/015014.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/015014.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)