Documentos Principais
MAT062353751
Matrix Scientific
Butyl-but-2-ynyl-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
161.67
Número MDL:
Iupac Name
N-butyl-N-(2-butynyl)amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-3-5-7-9-8-6-4-2;/h9H,3,5,7-8H2,1-2H3;1H
chave InChI
VWNWWFYNIDCSAP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008659.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008659.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)