Documentos Principais
MAT062352845
Matrix Scientific
But-2-ynyl-phenyl-amine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.66
Número MDL:
Iupac Name
N-(2-butynyl)-N-phenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N.ClH/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9H2,1H3;1H
chave InChI
MCMWIUYBLVPFRZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008349.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008349.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)