Documentos Principais
MAT048693073
Matrix Scientific
[2-(4-Amino-furazan-3-yl)-benzoimidazol-1-yl]-acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
259.22
Número MDL:
Iupac Name
[2-(4-amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-1H-benzimidazol-1-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H9N5O3/c12-10-9(14-19-15-10)11-13-6-3-1-2-4-7(6)16(11)5-8(17)18/h1-4H,5H2,(H2,12,15)(H,17,18)
chave InChI
VFLJHDYRDURZEP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012733.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012733.html