Documentos Principais
MAT047028660
Matrix Scientific
2-Acetylamino-benzothiazole-6-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
236.25
Número MDL:
Iupac Name
2-(acetylamino)-1,3-benzothiazole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3S/c1-5(13)11-10-12-7-3-2-6(9(14)15)4-8(7)16-10/h2-4H,1H3,(H,14,15)(H,11,12,13)
chave InChI
JPXINLOXBYICBT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009862.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009862.html