Documentos Principais
MAT047027651
Matrix Scientific
N-Methyl bromofluoroacetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.98
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-2-fluoro-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C3H5BrFNO/c1-6-3(7)2(4)5/h2H,1H3,(H,6,7)
chave InChI
MINFGRMBJUDPPR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009024.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009024.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)