Documentos Principais
MAT047027256
Matrix Scientific
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.96
Número MDL:
p.e.
103
Iupac Name
3,3-dichloro-1,1,1-trifluoroacetone hydrate
Inchi Code
1S/C3HCl2F3O.H2O/c4-2(5)1(9)3(6,7)8;/h2H;1H2
chave InChI
MLEKWOQVHQYTNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008910.html
Boiling point
103
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008910.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)