Documentos Principais
MAT047025703
Matrix Scientific
2,5-Difluorobenzhydrazide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
172.13
Número MDL:
Iupac Name
2,5-difluorobenzohydrazide
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(12)11-10/h1-3H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
WNRRZAITMSBJFW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007016.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007016.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)