Documentos Principais
MAT047025519
Matrix Scientific
2-Quinolin-4-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
317.31
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
pf
141-143
Iupac Name
2-(4-quinolinyl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C18H14F3NO/c19-18(20,21)14-7-5-12(6-8-14)17(23)11-13-9-10-22-16-4-2-1-3-15(13)16/h1-10,17,23H,11H2
chave InChI
CKXRKWAKMIHZSV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007296.html
Melting Point
141-143
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007296.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)