Documentos Principais
MAT047025411
Matrix Scientific
2,3,3,3-Tetrafluoropropionic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
p.e.
120-121
pf
28-29
densidade
1.54
Iupac Name
2,3,3,3-tetrafluoropropanoic acid
Inchi Code
1S/C3H2F4O2/c4-1(2(8)9)3(5,6)7/h1H,(H,8,9)
chave InChI
GPKYZQLMEPJAGJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007180.html
Boiling point
120-121
Melting Point
28-29
densidade
1.54
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007180.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)