Documentos Principais
MAT047025257
Matrix Scientific
4-Ethylbenzylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
Número MDL:
p.e.
110/8 Torr
densidade
0.8826/24
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h3-6H,2,7,10H2,1H3
chave InChI
DGAGEFUEKIORSQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Ambient/argon
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007464.html
Boiling point
110/8 Torr
densidade
0.8826/24
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007464.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)