Documentos Principais
MAT047025246
Matrix Scientific
2-(N-Methyl-N-butylamino)ethylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
130.23
Número MDL:
p.e.
150
Iupac Name
N~1~-butyl-N~1~-methyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-3-4-6-9(2)7-5-8/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
BCHCXIHUKWIMHC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007227.html
Boiling point
150
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007227.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)