Documentos Principais
MAT047022039
Matrix Scientific
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
272.07
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO2S/c7-3-1-6(13(10,11)12)5(9)2-4(3)8/h1-2H,(H2,10,11,12)
chave InChI
VUBHGNHDBFATNY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001244.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001244.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)