Documentos Principais
MAN998717323
Manchester Organics
1,3-Benzenediboronic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.75
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,3-phenylenediboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8B2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-12H
chave InChI
UXPAASVRXBULRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/V56208
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)