Documentos Principais
MAN514346800
Manchester Organics
(3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridin-7-yl)methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
274.06
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(3-iodoimidazo[1,2-a]pyridin-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C8H7IN2O/c9-7-4-10-8-3-6(5-12)1-2-11(7)8/h1-4,12H,5H2
chave InChI
WQBVGLDOOIGACS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/F52584
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)