Documentos Principais
MAN412119410
Manchester Organics
3-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO/c7-4-1-5(3-10-2-4)11-6(8)9/h1-3,6H
chave InChI
PGQKUYBGLPHSLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P14700
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)