Documentos Principais
MAN372903108
Manchester Organics
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Selecione um tamanho
1 G
US$ 260,00
5 G
US$ 910,00
SKU do fornecedor: QY-7470-1G
US$ 260,00
Envio em 7 dias - da Aldrich Parner.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
US$ 260,00
5 G
US$ 910,00
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
201.07
Número MDL:
SKU do fornecedor: QY-7470-1G
US$ 260,00
Envio em 7 dias - da Aldrich Parner.
Iupac Name
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H9BrN2/c8-6-5-9-7-3-1-2-4-10(6)7/h5H,1-4H2
chave InChI
CDQPJEFLGBLJKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B23515
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)