Documentos Principais
MAN238931724
Manchester Organics
4-Amino-3,5-difluorophenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
145.11
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-3,5-difluorophenol
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H,9H2
chave InChI
YHQVBHFKCBFNEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P21374
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)