Documentos Principais
MAN238931010
Manchester Organics
N-(1-Pyridin-3-yl-ethyl)-hydroxylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.17
Número MDL:
Iupac Name
3-[1-(hydroxyamino)ethyl]pyridine
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-6(9-10)7-3-2-4-8-5-7/h2-6,9-10H,1H3
chave InChI
SBYDBORWSVDNMI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/C20818
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)