Documentos Principais
MAN182108991
Manchester Organics
2-Acetamido-5-nitropyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(5-nitro-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7N3O3/c1-5(11)9-7-3-2-6(4-8-7)10(12)13/h2-4H,1H3,(H,8,9,11)
chave InChI
XKAASKOXADTLIG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S10087
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)