Documentos Principais
MAN182108576
Manchester Organics
2-Pyrimidinemethanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
110.12
Número MDL:
Iupac Name
2-pyrimidinylmethanol
Inchi Code
1S/C5H6N2O/c8-4-5-6-2-1-3-7-5/h1-3,8H,4H2
chave InChI
HZGCZRCZOMANHK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B17125
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)