Documentos Principais
MAN182106094
Manchester Organics
3-Bromo-4-hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
231.05
Número MDL:
Iupac Name
(3-bromo-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
chave InChI
BFVCOQXPSXVGPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D16062