Documentos Principais
LIFH580E1974
Life Chemicals Inc.
1-[(2-phenylhydrazin-1-yl)methyl]cyclobutan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Iupac Name
1-((2-phenylhydrazineyl)methyl)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c14-11(7-4-8-11)9-12-13-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,12-14H,4,7-9H2
chave InChI
DVYCINDJOWTYDP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid