Documentos Principais
LIFH2F69E1E5
Life Chemicals Inc.
1-benzyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
211.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-benzyl-6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c13-8-11-6-7-12(16)15(14-11)9-10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,9H2
chave InChI
MUKXHWRQARZTDO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)