Documentos Principais
LIFH22CC18A1
Life Chemicals Inc.
5-chloro-2-methoxy-4,6-dimethylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.64
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4,6-dimethylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3/c1-4-6(9(12)13)8(14-3)11-5(2)7(4)10/h1-3H3,(H,12,13)
chave InChI
RNMVBEOZFLRMCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)