Documentos Principais
LIFH11AADBDB
Life Chemicals Inc.
4-(1,2-thiazol-3-yloxy)piperidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.72
Número MDL:
Iupac Name
3-(piperidin-4-yloxy)isothiazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2OS.ClH/c1-4-9-5-2-7(1)11-8-3-6-12-10-8;/h3,6-7,9H,1-2,4-5H2;1H
chave InChI
TYJBQDFZUXNJSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)