Documentos Principais
LIFH03B69DC7
Life Chemicals Inc.
3-[(4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}butyl)sulfanyl]propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
277.38
Número MDL:
Iupac Name
3-((4-((tert-butoxycarbonyl)amino)butyl)thio)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H23NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-7-4-5-8-18-9-6-10(14)15/h4-9H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
chave InChI
MJUTWFPMRKWARG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)