Documentos Principais
LIF947290515
Life Chemicals Inc.
4,6-dichloro-2-(propan-2-yl)pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.06
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4,6-dichloro-2-isopropylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8Cl2N2/c1-4(2)7-10-5(8)3-6(9)11-7/h3-4H,1-2H3
chave InChI
GZRKQOQFSXBYTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)