Documentos Principais
LIF945291345
Life Chemicals Inc.
7,7-difluoro-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.6
Número MDL:
Iupac Name
7,7-difluoro-3-azabicyclo[4.1.0]heptane hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9F2N.ClH/c7-6(8)4-1-2-9-3-5(4)6;/h4-5,9H,1-3H2;1H
chave InChI
CUYZXBBHHFLWRX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)