Documentos Principais
LIF945291340
Life Chemicals Inc.
1-amino-3-methylbutan-2-one hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
137.61
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-amino-3-methyl-2-butanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-4(2)5(7)3-6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
chave InChI
INSIHEPGWOLTHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)