Documentos Principais
LIF517189545
Life Chemicals Inc.
5-bromo-2,2-dimethylcyclopentan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-2,2-dimethylcyclopentanone
Inchi Code
1S/C7H11BrO/c1-7(2)4-3-5(8)6(7)9/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
CVNGETZFSNTKKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)