Documentos Principais
LIF509444835
Life Chemicals Inc.
6-(benzyloxy)pyrimidin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
201.23
Número MDL:
Iupac Name
6-(benzyloxy)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C11H11N3O/c12-10-6-11(14-8-13-10)15-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,8H,7H2,(H2,12,13,14)
chave InChI
LJFMBBBQPOGBHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)