Documentos Principais
LIF491378797
Life Chemicals Inc.
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Iupac Name
1-ethyl-3-isocyanato-1H-indole
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-2-13-7-10(12-8-14)9-5-3-4-6-11(9)13/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
FODZVVNTPLQEKX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)