Documentos Principais
LIF444784215
Life Chemicals Inc.
N-methyl-N-(4-(trifluoromethyl)benzo[d]thiazol-2-yl)glycine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
290.27
Número MDL:
Iupac Name
{methyl[4-(trifluoromethyl)-1,3-benzothiazol-2-yl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3N2O2S/c1-16(5-8(17)18)10-15-9-6(11(12,13)14)3-2-4-7(9)19-10/h2-4H,5H2,1H3,(H,17,18)
chave InChI
YJUFAUMJPFXOQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid