Documentos Principais
LIF432342367
Life Chemicals Inc.
4-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]piperidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
291.8
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-((4-methoxyphenyl)sulfonyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO3S.ClH/c1-16-10-2-4-11(5-3-10)17(14,15)12-6-8-13-9-7-12;/h2-5,12-13H,6-9H2,1H3;1H
chave InChI
TZHQAYTXNLYARF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)