Documentos Principais
LIF432341663
Life Chemicals Inc.
4-Amino-1-phenylpyrrolidin-2-one hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
212.68
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-1-phenyl-2-pyrrolidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12N2O.ClH/c11-8-6-10(13)12(7-8)9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,8H,6-7,11H2;1H
chave InChI
YKUPNEOUQMMOGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid